Merck
25760-U
Supelco
中極性フューズドシリカチューブ
L × I.D. 15 m × 0.25 mm
別名:
GC tubing, silica
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
物質
fused silica tubing
組成
phenyl/methyl (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
360 °C max. temp.
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
15 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート