アッセイ
≥98.0%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 8 to 9.5°
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
不純物
≤0.5% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
≤300 ppm ammonium
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.5% loss on drying
mp
240 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
微量陽イオン
Fe: ≤10 ppm
適合性
clear, colorless for appearance of solution
SMILES記法
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI Key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
778672-VAR:
778672-BULK:
778672-1KG:
778672-25KG:
778672-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック