安全性情報
239836
Sigma-Aldrich
Cyclophilin A Inhibitor
The Cyclophilin A Inhibitor, also referenced under CAS 1186372-20-2, controls the biological activity of Cyclophilin A. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
別名:
Cyclophilin A Inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H14ClFN2O2
CAS番号:
分子量:
380.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(c(ccc1)Cl)C(=O)NC(=O)NC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C21H14ClFN2O2/c22-16-10-5-11-17(23)18(16)20(26)25-21(27)24-19-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)19/h1-11,19H,(H2,24,25,26,27)
InChI Key
SFNLLCUAISZNRV-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
239836-10MG:
239836-MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tatsuya Tsuda et al.
Journal of pharmacological sciences, 142(3), 109-115 (2019-12-29)
Arterial calcification, a risk factor of cardiovascular events, develops with differentiation of vascular smooth muscle cells (VSMCs) into osteoblast-like cells. Cyclophilin A (CypA) is a peptidyl-prolyl isomerase involved in cardiovascular diseases such as atherosclerosis and aortic aneurysms, and rho-associated protein