安全性情報
21-170
Sigma-Aldrich
TOPflash (TCF Reporter Plasmid)
Transfection grade T-cell factor reporter plasmid containing 2 sets (with the second set in the reverse orientation) of 3 copies of the TCF binding site (wild type) upstream of the Thymidine Kinase minimal promoter and Luciferase open reading frame.
別名:
TCF Reporter Plasmid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106617
eCl@ss:
34360190
NACRES:
NA.41
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
transfection: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
TOPflashはβ-カテニン応答性ホタルルシフェラーゼレポータープラスミドです。
アプリケーション
TOPflash(TCFレポータープラスミド)は、TOPフラッシュレポーター遺伝子アッセイにおける培養細胞のトランスフェクションに使用されています。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
21-170:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haijun Zhao et al.
Oncology letters, 21(6), 472-472 (2021-04-29)
Long non-coding (lnc) RNAs have emerged as important regulators of cancer development and progression. Several lncRNAs have been reported to be associated with prostate cancer (PCa); however, the involvement of lncRNA SNHG17 in PCa remains unclear. In the present study
Jia-Hao Xiao et al.
The Journal of biological chemistry, 278(32), 29954-29962 (2003-05-29)
Beta-catenin is a component of stable cell adherent complexes whereas its free form functions as a transcription factor that regulate genes involved in oncogenesis and metastasis. Free beta-catenin is eliminated by two adenomatous polyposis coli (APC)-dependent proteasomal degradation pathways regulated
Species differences in kidney necrosis and DNA damage, distribution and glutathione-dependent metabolism of 1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP).
E J S?derlund,M L?g,J A Holme,G Brunborg,J G Omichinski,J E Dahl,S D Nelson,E Dybing
Pharmacology & Toxicology null
Ji Young Choi et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 33(11), 2059-2070 (2018-07-13)
Patients with Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) have low bone mass and an atypical skeletal geometry that manifests in a high risk of fractures. Using both in vitro and in vivo models of HGPS, we demonstrate that defects in the canonical
Sergio Roman-Roman et al.
The Journal of biological chemistry, 279(7), 5725-5733 (2003-11-25)
Activation of the Wnt signaling cascade provides key signals during development and in disease. Wnt signals are transduced by seven-transmembrane Frizzleds (Fzs) and the single transmembrane low density lipoprotein receptor-related proteins 5 or 6. In the course of the analysis