製品名
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CAS 328541-79-3, is a cell-permeable potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR (Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells).
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
yellow
溶解性
DMSO: 200 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1c(c(cc(c1O)\C=N\NC(=O)CNc2cc3c(cc2)cccc3)Br)O
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
InChI Key
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
CFTR
警告
再構成
その他情報
Muanprasat, C., et al. 2004. J. Gen. Physiol.124, 125.
WGK
WGK 2
Jan Code
219671-5MG:
219671-VMG:
試験成績書(COA)