安全性情報
20-191
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin
10% in TBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
TBS 中 10% BSA,
フォーム
liquid
品質水準
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
輸送温度
wet ice
アプリケーション
研究カテゴリー
すべて
非放射性キナーゼプレートアッセイにおけるブロッキングバッファーとして使用。
物理的形状
TBS、pH 7.4 に 10% BSA、0.05% Kathon 含有。®
保管および安定性
4°Cで1年間
法的情報
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
20-191:
試験成績書(COA)