由来生物
bovine
品質水準
無菌性
aseptically filled
アッセイ
28-32% protein basis (biuret)
フォーム
solution
精製方法
heat shock fractionation
含まれません
stabilizer or preservative
由来
USA origin
濃度
28-32% protein (biuret)
30% in saline
テクニック
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
その他の活性
Alkaline phosphatase ≤0.001 units/mg protein
Peroxidase ≤0.001 units/mg protein
Protease ≤0.0001 units/mg protein
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... ALB(280717)
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A8577-10ML-PW:
A8577-1L:
A8577-PH:
A8577-VAR:
A8577PROC:
A8577-50ML:
A8577-BULK:
A8577-10ML:
A8577-50ML-PW:
A8577-1L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)