安全性情報
1.93629
Supelco
Copper(II) nitrate trihydrate
EMPLURA®
別名:
Copper(II) nitrate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS番号:
分子量:
241.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
laboratory grade
製品種目
EMPLURA®
フォーム
solid
密度
2.05 g/cm3 at at 20 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI Key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93629.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936290500:
1936299050:
1936290521:
1936299051:
IN2RCMC193629:
試験成績書(COA)