Merck
1.93010
Supelco
L-アスコルビン酸
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
L-Threoアスコルビン酸, ビタミン C, 抗壊血病因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
mp
190-194 °C (dec.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93010.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93010.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93010.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1930100521:
1930109025:
IN2RCMA193010:
1930105021:
1930105000:
1930109026:
1930100121:
1930100500:
1930100100:
試験成績書(COA)