安全性情報
17-10520
Sigma-Aldrich
Magna NuCLEAR RIP(架橋結合)核RNA結合タンパク質免疫沈降キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105331
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
詳細
Magna核RIPキットは、長いノンコーディングRNA、エンハンサーRNA、miRNAなどのさまざまなクロマチン関連RNAの発見と分析を可能にするように特別に設計されています。これらのクロマチン関連RNAは、遺伝子発現を制御することが多く、定量的逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、マイクロアレイ解析(RIP-chip)、次世代シーケンシング(RIP-Seq)などのアプリケーションで解析できます。
核RIPは、ホルムアルデヒド処理で安定化した相互作用を有するクロマチン(架橋)または架橋試薬で処理されていないクロマチン(ネイティブ)を用いて行うことができます。これらの方法はともに、クロマチン結合RNAを回収するために設計されているという点では似ていますが、使用する試薬と、プロトコルの詳細、一般的に検出される相互作用のタイプは異なります。架橋した場合は、親和性が低いin vivo配置を示す高分子量の複合体を測定できます。対照的に、未処理RIPの場合は、RNA結合モチーフのあるタンパク質と候補RNAとの間の親和性の高い直接的な相互作用を評価できると考えられます。あまり解明されていないタンパク質やタンパク質複合体に対しては、多くの場合、両方のアプローチが用いられます。
アプリケーション
Magna Nuclear RIP(架橋)RNA結合タンパク質免疫沈降キットは、lncRNA、エンハンサーRNA、miRNAなどのクロマチン結合RNAを解析するために設計されています。
包装
キットの容量:架橋した核ライセートを用いた、24回分のRNA結合タンパク質免疫沈降アッセイ
構成
10Xグリシン、10X PBS、核単離バッファー、RIP Cross-Linked Lysisバッファー、プロテインA/G磁気ビーズ、核RIP希釈バッファー、低塩洗浄バッファー、高塩洗浄バッファー、LiCl洗浄バッファー、TEバッファー、RIP溶出バッファー、10% SDS、0.5 M EDTA、DNase I(RNaseフリー)、DNase Iサプリメント、DNase I反応バッファー、プロテアーゼインヒビターカクテルIII、アニマルフリーRNAse阻害剤、プロテイナーゼK
法的情報
NuCLEAR is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2