Merck
529568
Millipore
リン酸カリウム 一塩基性
Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, CAS No. 7778-77-0. Chemical formula KH₂PO₄, molar mass 136.1.
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
吸収
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Buffer having a pH of 4.4-4.7 (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
529568-1RKG:
529568-250RGM:
529568-250GM:
529568-1KG:
US2529568-250GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tzu-Yu Lin et al.
Autophagy, 16(7), 1296-1313 (2019-10-16)
BIRC5/Survivin is known as a dual cellular functions protein that directly regulates both apoptosis and mitosis in embryonic cells during embryogenesis and in cancer cells during tumorigenesis and tumor metastasis. However, BIRC5 has seldom been demonstrated as a direct macroautophagy/autophagy