Merck
1.18309
Supelco
Sodium dodecyl sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
別名:
Dodecyl hydrogen sulfate sodium salt, Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25NaO4S
CAS番号:
分子量:
288.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-788-1
NACRES:
NB.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
有効性
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
テクニック
ion pair chromatography: suitable
不純物
≤2% water (Karl Fischer)
透過率
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
転移温度
flash point >150 °C
溶解性
>130 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
490‑560 kg/m3
適合性
passes test for identity (IR)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
Sodium dodecyl sulfate (SDS) is commonly used asan ion pair reagent in ion pair chromatography.[1]
アプリケーション
Sodium dodecyl sulfate can be used as an ionpair reagent and disperser agent in ion pair-based surfactant-assisteddispersive liquid–liquid micro extraction (IP-SA-DLLME) method for chromiumspeciation analysis.[2]
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective and sensitive speciation analysis of Cr (VI) and Cr (III) in water samples by fiber optic-linear array detection spectrophotometry after ion pair based-surfactant assisted dispersive liquid--liquid microextraction
Yousefi SM and Shemirani F
Journal of Hazardous Materials, 254, 134-140 (2013)
Ion-pair switchable-hydrophilicity solvent-based homogeneous liquid--liquid microextraction for the determination of paraquat in environmental and biological samples before high-performance liquid chromatography
Rahimi K, et al.
Journal of Separation Science, 40(18), 3703-3709 (2017)