Merck
1.11148
Supelco
Sulfite Test Kit, colorimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
別名:
Sulfite Visual Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Sulfite Test, titrimetric, for use with MQUANT®
特定アナライト
sulfite
品質水準
適合性
for use with MQUANT®
検出方法
titrimetric
保管温度
15-25°C
詳細
Method: titrimetric (iodometric) with titration pipette MQuant®
The test can be used for the titrimetric determination of sulfite in wastewater, boiler water and water in heating systems.
This MQuant® Sulfite test (formally MColortest®) is suitable for the titrimetric determination using a graduated syringe. It can be used in
  • Groundwater, drinking water, and surface water
  • Wastewater
  • Boiler water
  • Boiler feed water
  • Water in heating systems
  • Food and beverages, milk and dairy products
This test is not suited for seawater.
Method
In sulfuric solution by titration with potassium iodate solution against starch as the indicator, iodide ions are oxidized to iodine, which in turn oxidizes sulfite ions to sulfate ions. At the titration end-point, excess iodine forms a blue complex with the indicator. The sulfite concentration is determined from the consumption of titration solution (iodometric determination).
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
プロトコル
Preparation of a standard solution for Sulfite
亜硫酸塩用標準溶液の調製