product name
Sulfide Test, colorimetric, 0.02-0.25 mg/L (S2-), for use with MCOLORTEST®
特定アナライト
sulfide
品質水準
測定範囲
0.02-0.25 mg/L (S2-)
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Wastewater
- Soils after appropriate sample pretreatment
Method
In aqueous solutions of sulfides a pH-dependent equilibrium exists between dissolved hydrogen sulfide (H2S), hydrogen sulfide ions (HS-), and sulfide ions (S2-). In the acidic range, in which practically only dissolved hydrogen sulfide is present, this reacts with dimethyl-p-phenylenediamine and iron(III) ions to form methylene blue. The sulfide concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color card. The unique brilliance of the print and their fine color graduation allow precise analyses, even at the lower end of the concentration range.
Due to the long test tubes a sensitive measurement range can be covered.
Using the refill pack 1.18468 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
硫化物用標準溶液の調製
Preparation of a standard solution for Sulfide