おすすめの製品
ligand
(Modified pore structure)
品質水準
詳細
for size exclusion chromatography (SEC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
製品種目
Fractogel®
パラメーター
100 cm/hr max. flow rate
8 bar pressure
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
20-40 μm
転移温度
flash point 35 °C (calculated)
密度
1.43 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
viral therapy
分離法
size exclusion (SEC)
保管温度
2-30°C
詳細
特徴および利点
- Effectively remove dimer and high molecular weight aggregates and complete an efficient polishing of blood plasma factors
- Determine apparent molecular weights of proteins
- Move predictably and efficiently from bench scale to manufacturing scale processing
- Create a robust, consistent, and transferable process
包装
アナリシスノート
Microscopic evaluation: Uniform sphericalparticles, noagglomerates, nofines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Function test (b:a): ≤ 0.7
function test (c:d): ≤ 0.05
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
無料 - ログインしてダウンロード
無料 - ログインしてダウンロード
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
資料
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
関連コンテンツ
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.