Merck
1.09799
Supelco
p-Xylene
reference substance for gas chromatography
別名:
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-396-5
蒸気圧
8.7 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
540 °C
有効性
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
転移温度
flash point 24 °C
溶解性
0.2 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4