Merck
PHR1314
Supelco
p-キシレン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1,4-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,700
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1901563
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to NIST 3005
traceable to USP 1601849
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
9 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
984 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
p-Xylene may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.[1][2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB8973 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1314-1G:
PHR1314-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
m-キシレン analytical standard
Supelco
95670
m-キシレン
トルエン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1311
トルエン
o-キシレン analytical standard
Supelco
95660
o-キシレン
ベンゼン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1310
ベンゼン
Semi-automated peak trapping recycle chromatography instrument for peak purity investigations
Trone MD, et al.
Journal of Chromatography A, 1133(1-2), 104-111 (2006)
High-speed analysis of residual solvents by flow-modulation gas chromatography
Wittrig RE, et al.
Journal of Chromatography A, 1027(1-2), 75-82 (2004)
Francesc X Prenafeta-Boldú et al.
FEMS microbiology ecology, 80(3), 722-734 (2012-03-03)
The treatment of air contaminated with toluene, ethylbenzene, and p-xylene was assayed in three laboratory-scale biofilters, each consisting of two modules connected in series, packed with a pelletized organic fertilizer and inoculated with a toluene-degrading liquid enrichment culture. Biofilters were
A Vyskocil et al.
Toxicology and industrial health, 28(9), 796-819 (2011-11-09)
There is accumulating epidemiological evidence that exposure to some solvents, metals, asphyxiants and other substances in humans is associated with an increased risk of acquiring hearing loss. Furthermore, simultaneous and successive exposure to certain chemicals along with noise can increase
G Gallastegui et al.
Journal of hazardous materials, 185(2-3), 1019-1026 (2010-10-30)
The influence of water irrigation on both the long-term and short-term performance of p-xylene biodegradation under several organic loading scenarios was investigated using an organic packing material composed of pelletised sawdust and pig manure. Process operation in a modular biofilter