Merck
1.07048
Supelco
Ethyl acetate
別名:
Ethyl ethanoate, Acetic ester, Ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.05
グレード:
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
アッセイ:
≥99.5% (GC)
アプリケーション:
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
bp:
77 °C/1013 hPa
蒸気圧:
97 hPa ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
品質水準
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
460 °C
有効性
5620 mg/kg LD50, oral (rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
2.1-11.5 % (v/v)
bp
77 °C/1013 hPa
mp
-83 °C
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
85.3 g/L
密度
0.9 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
フォーマット
neat
保管温度
2-25°C
詳細
for analysis Emparta® ACS
アプリケーション
  • Anti-senescence effects of Rhodiola crenulate extracts on LO(2) cells and bioactive compounds.: This study highlights the use of ethyl acetate in the extraction of compounds from Rhodiola crenulate, demonstrating significant anti-aging effects on liver cells, which can be pivotal in analytical chemistry for age-related research and drug development (Liang et al., 2023).
  • Saccorhiza polyschides-A Source of Natural Active Ingredients for Greener Skincare Formulations.: Discusses the extraction of natural ingredients using ethyl acetate, contributing to the development of greener and more sustainable skincare products, underlining the extraction and analysis methods in green chemistry (Susano et al., 2022).
保管および安定性
Store at +2°C to +25°C.
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1070484000:
1070482501:
IN2RCMES107048:
1070482521:
1070480521:
1070489027:
IN21070489221:
1070480501:
1070480000:
試験成績書(COA)