1.06578
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
98.0-102.0% (alkalimetric)
フォーム
crystals
有効性
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
285 g/L
密度
1.62 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
950 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
excess alkali (as NaOH): ≤ 2.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Fluoride (F): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
水・廃水中の尿素、酵素的定量 - 尿素の切断後のインドフェノールブルー法による光度測定
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea