製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥89.0% (manganometric)
フォーム
powder
有効性
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
損失
≤0.3% loss on drying, 105°C
溶解性
insoluble <0.001 g/L
密度
5.21 g/cm3 at 21 °C
かさ密度
600‑800 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.1%
微量陽イオン
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI Key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
アナリシスノート
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 5.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Iron): ≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.3 %
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash