Merck
463701
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(III)
99.9% trace metals basis
別名:
マンガンセスキオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn2O3
CAS番号:
分子量:
157.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChI Key
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LiMn2O4の前駆体です。有用な電池陰極です。
酸化マンガン(III)(Mn2O3)は、スーパーキャパシター、 燃料電池、 亜鉛イオン電池、 およびリチウム酸素電池などの様々な用途に使用できる可能性があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
463701-5G:4548173953618
463701-BULK:
463701-VAR:
463701-25G:4548173953601
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-dimensional RuO2/Mn2O3 hollow architectures as efficient bifunctional catalysts for lithium-oxygen batteries
Yoon KR, et al.
Nano Letters, 16(3), 2076-2083 (2016)
Manganese sesquioxide as cathode material for multivalent zinc ion battery with high capacity and long cycle life
Jiang B, et al.
Electrochimica Acta, 229(1), 422-428 (2017)
Alcohol oxidation on nanocrystalline oxide Pd/C promoted electrocatalysts
Shen PK and Xu C
Electrochemical Communications, 8(1), 184-188 (2006)
Facile coating of manganese oxide on tin oxide nanowires with high-performance capacitive behavior
Yan J, et al.
ACS Nano, 4(7), 4247-4255 (2010)
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。