Merck
217646
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(IV)
activated, ~85%, <10 μm
別名:
二酸化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MnO2
CAS番号:
分子量:
86.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
~85%
形状
powder
粒径
<10 μm
mp
535 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI Key
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化マンガン(IV)は、低コスト、低毒性で取り扱いが容易な無機化合物で、有機化学において穏やかな酸化剤として広く使用されています。主に、活性アルコールを選択的に酸化して、α、β-不飽和アルデヒドおよびケトンを形成するために使用されます。
アプリケーション
酸化マンガン(IV)は以下で選択酸化剤として使用できます:
  • アリルアルコールのα、β-エチレン性エステルまたはアミドへの変換。
  • アリルアルコールのα、β-エチレン性アルデヒドまたはケトンへの酸化。
  • プロパルギルアルコール、飽和アルコール、ベンジルアルコールまたは複素環アルコールの酸化。
  • 酸化マンガン(IV)は、ニトリルからアミドへの水和にも使用できます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217646-5G:4548173931883
217646-25G:
217646-BULK:
217646-500G:4548173931876
217646-100G:4548173931869
217646-12KG:
217646-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ross W Hogue et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(57), 14193-14199 (2017-06-09)
Self-assembly of 1:1:2 M
Water dispersible conducting nanocomposites of poly (N-vinylcarbazole), polypyrrole and polyaniline with nanodimensional manganese (IV) oxide.
Biswas M, et al.
Synthetic Metals, 105(2), 99-105 (1999)
Synthesis, characterization, and supercapacitor studies of manganese (IV) oxide nanowires.
Yousefi T, et al.
Materials Science in Semiconductor Processing, 16(3), 868-876 (2013)
Mohammad Mahdi Najafpour
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(15), 3805-3807 (2011-03-02)
A soluble form of colloidal manganese(IV) oxide showed efficient oxygen evolution or water oxidation in presence of oxone, H(2)O(2), cerium(IV) ammonium nitrate and tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(III).
Liling Jing et al.
Scientific reports, 10(1), 14937-14937 (2020-09-12)
Silver nanoparticles (Ag NPs) system capable of exhibiting different particle size at different temperature was developed, which depended on the extent of Diels-Alder (DA) reaction of bismaleimide with furan. Thus, Ag NPs were functionalized on the surface by a furyl-substituted