Merck
377457
Sigma-Aldrich
酸化マンガン(III)
−325 mesh, 99%
別名:
マンガンセスキオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn2O3
CAS番号:
分子量:
157.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
粒径
−325 mesh
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChI Key
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
LiMn2O4の前駆体です。有用な電池陰極です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
377457-VAR:
377457-BULK:
377457-10KG:
377457-1KG:4548173939148
377457-250G:4548173939155
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.