Merck
1.05061
SAFC
Potassium nitrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 252
医薬品製造
別名:
Potassium nitrate, Nitric acid potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO3
CAS番号:
分子量:
101.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
E番号:
E252
EC Index Number:
231-818-8
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
アプリケーション
Potassium nitrate Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1050610001:
1050615000BWT:
1050619026:
1050619999:
1050615000:
1050619050:
1050619025:
1050619025BWT:
1050619050BWT:
1050610000:
1050611000BWT:
1050611000:
1050619026BWT:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6