主要文書
1.03935
Supelco
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
別名:
Iron(III) phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
FeO4P
CAS番号:
分子量:
150.82
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-149-7
フォーム:
solid
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
製品種目
EMSURE®
フォーム
solid
組成
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
損失
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
密度
2.87 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI Key
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric, Fe): ≥ 33 %
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3