Merck
307726
Sigma-Aldrich
シュウ酸鉄(II) 二水和物
99%
別名:
シュウ酸第一鉄 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,980
500 G
¥8,870
¥7,980
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,980
500 G
¥8,870
About This Item
化学式:
FeC2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
179.89
Beilstein:
3757620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
¥7,980
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
密度
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
InChI Key
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307726-25G:4548173132631
307726-VAR:
307726-BULK:
307726-500G:4548173132648
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。