安全性情報
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
別名:
Dipropylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2NH
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
205-565-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
38 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C
有効性
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-9.3 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
転移温度
flash point 7 °C
溶解性
35 g/L (experimental)
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体