Merck
1.02038
Supelco
Cesium chloride
for analysis EMSURE®
別名:
Cesium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClCs
CAS番号:
分子量:
168.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-600-2
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
646 °C
溶解性
1860 g/L
密度
3.97 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1800 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Li (Lithium): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0.008 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1