主要文書
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
別名:
Lanthanum(III) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
La2O3
CAS番号:
分子量:
325.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-200-5
NACRES:
NA.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
フォーム
solid
有効性
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
密度
6.51 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
関連事項
Replaces: LX0045-2; LX0045
アナリシスノート
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1