スキップする
C4036
塩化セシウム
Molecular Biology, ≥98%
別名:
CsCl, cesium monochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
化学式:
CsCl
CAS番号:
分子量:
168.36
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050206
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
導電性ガラスの調製に使用。密度勾配遠心分離によってDNAからRNAを分離するための溶液の調製に使用。
塩化セシウムは、Cryptosporidium oocyst(クリプトスポリジウム・オーシスト)の精製のための不連続グラジエントの生成、および真菌選択のためのアセトアミド培地の成分として使用されてきました。
Biochem/physiol Actions
塩化セシウムレジメンは、腫瘍細胞のアルカリ化を標的とすることによりがん細胞の増殖を制御につながります。 カリウム遮断を引き起こし、動物の心血管研究で使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C6914C30113030-OP
Cesium Chloride OmniPur® Grade, >= 99.5%
Millipore
3030-OP
Cesium Chloride
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
-
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化セシウム
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf