Merck
1.01654
SAFC
エンドヌクレアーゼ Serratia marcescens(セラチア菌)由来
purity grade II (>90%) for biotechnology
別名:
Endonuclease from Serratia marcescens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
Serratia marcescens
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
濃度
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in water)
アプリケーション
pharma/biopharma processes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
アプリケーション
タンパク質サンプルから核酸を除去する際に使用します。
生物化学的/生理学的作用
未変性または熱変性のDNA, RNAを分解します。
法的情報
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
資料
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.