Merck
1.00607
Supelco
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Ozone Test, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 1200 tests (depending on package size)
sufficient for 200 tests
特定アナライト
ozone
測定範囲
0.010-4.00 mg/L (O3)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (DPD)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric, DPD 0.010 - 4.00 mg/l O₃ Spectroquant®This Spectroquant® Ozone test allows the accurate quantification in various waters. Ozone is a potent and useful oxidizing agent and strong biocide used in e.g. drinking water disinfection. In weakly acidic solution ozone reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. The method is analogous to DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates. The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Chlorine Test
アズレン 99%
Sigma-Aldrich
A97203
アズレン
資料
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
消毒管理についてご説明し、さらに測光分析および反射光分析に基づく管理方法と装置に利用できるさまざまな消毒剤の選択肢の中から最適な消毒剤を選択する方法について説明します。
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.