Merck
1.01744
Supelco
pH Test, photometric
photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
pH Cell Test, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 280 tests
アナライトの機能クラス
pH
テクニック
photometry: suitable
pH範囲
6.4-8.8
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Indicator)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric pH 6.4 - 8.8 Spectroquant®
This Spectroquant® pH Cell Test allows the accurate determination of the pH value of aqueous samples in the range between pH 6.4 and 8.8.
Method applied: A non-chlorine-sensitive phenol red indicator solution changes color from yellow to red-violet depending on the pH. The resultant color is evaluated photometrically.
The Spectroquant® Cell Tests come with prefilled 16 mm round cells and all the required reagents to perform the analysis according to the instruction leaflet provided.
All Spectroquant® Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.