Merck
1.06705
Supelco
Ninhydrin spray solution
for thin-layer chromatography
別名:
Ninhydrin Reagent Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
42.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
mp
-89.5 °C (2-Propanol)
転移温度
flash point 12 °C (2-Propanol)
保管温度
15-25°C
詳細
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
アナリシスノート
Application test: passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
引火点(℃)
12 °C - (2-Propanol)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
質問
  1. Ninhydrin spray solution과 일반 분말형 Ninhydrin의 유통기한이 얼마 정도 차이 나나요??
    1 回答
    1. The spray Ninhydrin product 1.06705 is assigned a minimum shelf life of approximately 3 years. The powdered product most closely associated with the spray solution, 1.06705, is product 1.06762. This product is assigned a minimum shelf life of approximately 5 years. Other Ninhydrin products are available and shelf life assignment may vary from product to product.