安全性情報
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
別名:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-204-7
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.0% (precipitation titration)
フォーム
solid
有効性
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
溶解性
0.49 g/L
密度
4.70 g/cm3 at 26 °C
かさ密度
1200 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
InChI Key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
エキストラピュア
アナリシスノート
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1