Merck
1.00129
SAFC
L-Aspartic acid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
医薬品製造
別名:
L-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.1
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-291-6
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
溶解性
4 g/L
かさ密度
430 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H3]C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1001299025:
1001299010:
1.00129.5000A:
1001299999:
1.00129.1000A:
1001290000:
1001291000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。