スキップする
08-110
ECL 細胞接着マトリックス
別名:
ECL マトリックス
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)マウス腫瘍由来の ECL 細胞接着マトリックス。
Application
細胞培養接着因子
Physical form
0.05 M トリス-HCl、pH 7.4、0.15 M NaCl 5 mL に 5 mg。 ガンマグロブリンを標準物質として用いた Bradford 色素結合アッセイによりタンパク質を測定。 凍結溶液。
Preparation Note
-20°℃で出荷日から1年間安定です。 凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。
Analysis Note
PC12 ラット褐色細胞腫細胞を用いた神経突起伸長アッセイで定期的に評価されています。
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
126-2.5
SAFC
SAFC
126-2.5
EHS Matrix Extract
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
mouse
biological source
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
08-110:
jan