結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JBW301, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer139)
遺伝子情報
human ... H2AX(3014)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ヒストン
品質
Flow Cytometry: Log phase Jurkat cells were treated with staurosporine (1 μg/mL) for the indicated time. Histone H2A.X (Ser 139) phosphorylation was detected as described in the manual for the H2A.X Phosphorylation Assay Kit (Flow Cytometry), Catalog # 17-344. Cells were analyzed on a Becton-Dickinson FACS-Calibur flow cytometer.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Staurosporine-treated Jurkat cells
その他情報
法的情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
16-202A:
試験成績書(COA)
資料
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
プロトコル
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
フローサイトメトリーのプロトコルの主なステップを理解して、今後のフローサイトメトリー実験を容易に行えるようにしましょう。