安全性情報
05-23-3831
Sigma-Aldrich
BQ-123, Sodium Salt
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
別名:
BQ-123, Sodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H41N6O7 · Na
分子量:
632.68
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A highly potent and selective ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB).
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 μM for ETB).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Primary Target
ETA (endothelin) receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB
包装
Yes
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
物理的形状
Supplied as a sodium salt. Sold on the basis of peptide content.
その他情報
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-23-3831-5RMG:
05-23-3831-5MG:
05-23-3831-1MG:
05-23-3831-1RMG:
試験成績書(COA)