Merck
Z164011
Sigma-Aldrich
Aldrich® fractional distillation head
with Vigreux indents
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥163,000
¥163,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥163,000
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥163,000
Check Cart for Availability
関連するカテゴリー
詳細
<ST/>14/20 and 24/40 male joints and <ST/>14/20 female joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)