クローン
CMA312, monoclonal
交差性
vertebrates, human
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
特異性
アプリケーション
Immunocytochemistry: This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Multiplexing:
This antibody specifically recognizes histone H3 phosphorylated on Ser10 by Luminex® assay.
品質
ターゲットの説明
関連事項
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1336:
試験成績書(COA)