Merck
13-0800
Sigma-Aldrich
ヘキサン
≥95.0%, SAJ first grade
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥1,040
3 L
¥5,480
12 KG
¥12,500
¥1,040
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥1,040
3 L
¥5,480
12 KG
¥12,500
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
bp:
69 °C (lit.)
¥1,040
出荷可能日2025年4月08日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ヘキサン, SAJ first grade, ≥95.0%
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-0800-8-12KG-J:
13-0800-3-3L-J:
13-0800-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヘキサン analytical standard
Supelco
52750
ヘキサン
Matti Marklund et al.
Circulation, 132(7), 586-594 (2015-06-19)
High intake of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) may reduce the risk of cardiovascular disease (CVD) and mortality. Large, prospective studies including both sexes and circulating PUFAs as dietary biomarkers are needed. We investigated sex-specific associations of the major dietary PUFAs
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of
Ioannis Lignos et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(32), 4009-4017 (2015-05-23)
The early-time kinetics (<1 s) of lead sulfide (PbS) quantum dot formation are probed using a novel droplet-based microfluidic platform, which allows for high-throughput and real-time optical analysis of the reactive process with millisecond time resolution. The reaction platform enables
Katsutoshi Takahashi et al.
Plant & cell physiology, 56(7), 1329-1338 (2015-06-13)
Matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) mass spectrometry imaging (MSI) or imaging mass spectrometry (imaging MS) has been a powerful tool to map the spatial distribution of molecules on the surface of biological materials. This technique has frequently been applied to animal