グレード
JIS special grade
蒸気密度
1.03 (vs air)
蒸気圧
52 mmHg ( 37 °C)
形状
liquid
自己発火温度
572 °F
含みます
methanol as stabilizer
利用可能性
available only in Japan
濃度
36.0-38.0%
bp
97 °C ((37% solution) (lit.))
mp
-15 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
sample preparation
SMILES記法
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI Key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F
引火点(℃)
83 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11-0720-5-500ML-J:
11-0720-9-18KG-J:
試験成績書(COA)