Merck
V-016
Supelco
ニコチンアミド
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
ビタミンB3, ナイアシンアミド, ニコチン酸アミド, ビタミンPP, ピリジン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥9,140
¥9,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥9,140
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
383619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥9,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nicotinamide is also known as niacinamide or nicotinic acid amide. It is the water-soluble form of Vitamin B3 found in plant and animal foods and mostly used as a dietary supplement.
アプリケーション
This certified solution standard is suitable for a variety of testing applications including quality control testing by HPLC for pharmaceutical preparations or dietary supplements.
Nicotinamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry[1] and in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis.[2]
生物化学的/生理学的作用
ニコチンアミドは、ビタミンB3とPARPインヒビターのアミド誘導体です。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-016-CC:
V-016-1ML:4548173359892
V-016-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
Aranda M and Morlock G
Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 253-260 (2006)
Simultaneous determination and classification of riboflavin, thiamine, nicotinamide and pyridoxine in pharmaceutical formulations, by UV-visible spectrophotometry and multivariate analysis
Lopez-de-Alba LP, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(4), 715-722 (2006)
Ning Jia et al.
Anticancer research, 33(6), 2797-2800 (2013-06-12)
Post-transplant hepatocellular carcinoma recurrence has been reported to be between 15-18% and is higher among patients with high-risk features (bilobar tumor, macrovascular invasion, or multifocality). There are no known treatments which reduce risk of recurrence post-transplant. Sorafenib is currently approved
Satoshi Noda et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 72(1), 269-272 (2013-05-16)
Sorafenib is primarily metabolized in the liver, by CYP3A4-mediated oxidation and UGT1A9-mediated glucuronidation. However, there is little information about the pharmacokinetic interaction of sorafenib. Here, we report a pharmacokinetic interaction between sorafenib and the CYP3A4 inducer prednisolone in a patient
Takeshi Ueda et al.
Japanese journal of clinical oncology, 43(6), 616-628 (2013-05-01)
Axitinib is a potent and selective second-generation inhibitor of vascular endothelial growth factor receptors 1, 2 and 3. The efficacy and safety of axitinib in Japanese patients with metastatic renal cell carcinoma were evaluated. A subgroup analysis was conducted in