包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-45.69 °C (at 1013 hPa)
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C(C)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
InChI Key
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Snap-N-Shoot®
アプリケーション
Vitamin K2 (MK-4) also known as menaquinone may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological and animal products by high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-031-CC:
V-031-1ML:4548174012833
V-031-CHK:
試験成績書(COA)