スキップする
V-034
Nicotinamide-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Vitamin B3-13C6 solution
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
在庫from市川市大町368
¥27,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
13C6H6N2O
分子量:
128.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
¥27,300
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[13C]([13C]1=[13CH][13CH]=[13CH]N=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-IDEBNGHGSA-N
General description
An internal standard suitable for quantitation of nicotinamide levels in LC-MS/MS methods and testing applications including clinical and diagnostic testing or quality control testing of vitamin supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations. Nicotinamide is the amide of nicotinic acid.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標的臓器
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
49.5 °F - closed cup
引火点(°C)
9.7 °C - closed cup
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Alcohols + Hazardous rank II
fsl
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
V-034-1ML:4548174005101 + V-034-CC: + V-034-CHK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)