安全性情報
T-172
Supelco
(-)-11-Hydroxy-delta8-THC solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
製品T-172は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O1C([C@H]2[C@@H](CC(=CC2)CO)c3c1cc(cc3O)CCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h8,11-12,16-17,22-23H,4-7,9-10,13H2,1-3H3/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
LOUSQMWLMDHRIK-IAGOWNOFSA-N
関連するカテゴリー
詳細
11-nor-9-Hydroxy-delta8-THC, is a metabolite of delta8-THC found in urine or blood of cannabis users. This certified reference solution is suitable as starting materials in the preparation of calibrators and controls for THC testing by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-172-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)