Merck
P-185
Supelco
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3), certified reference material, ampule of 2 mL, Cerilliant®
別名:
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N5O4
CAS番号:
分子量:
287.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 2 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-185-2ML:4548173376592