Merck
P-111
Supelco
プロメタジン 塩酸塩 溶液
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥9,310
¥9,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥9,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
320.88
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥9,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(N(C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of nausea, motion sickness, vomiting, and allergies. Sold under trade names such as Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. This Certified Spiking Solution® is suitable for GC/MS or LC/MS methods in promethazine testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing. Among drug abusers, promethazine has reportedly been misused in conjunction with opioids, benzodiazepines, and sedatives.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-111-CC:
P-111-CHK:
P-111-1ML:4548173910628
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)