Merck
P-036
Supelco
(R,R)-(-)-Pseudoephedrine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(1R,2R)-(-)-Pseudoephedrine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥3,520
¥3,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥3,520
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15NO
CAS番号:
分子量:
165.23
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥3,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN[C@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10+/m1/s1
InChI Key
KWGRBVOPPLSCSI-SCZZXKLOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Pseudoephedrine, a phenethylamine analog, is used as a decongestant in over-the-counter cough and cold preparations such as Sudafed, Claritin-D, and MucinexD. Pseudoephedrine is a reagent in illegal methamphetamine production and is used by athletes as a performance enhancing drug. This Snap-N-Spike® standard is suitable for LC/MS or GC/MS pseudoephedrine testing applications in forensic analysis, urine drug testing, clinical toxicology and sports testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-036-CC:
P-036-1ML:4548173985398
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)